Merck
373826
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.9% trace metals basis
別名:
Y(TMHD)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
638.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
173-175 °C
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Y/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI Key
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A precursor for the formation of thin films of yttria by CECVD. The films have potential applications as electronic insulators, coatings, reaction barriers and superconducting materials.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
373826-BULK:
373826-VAR:
373826-5G:
373826-1G:4548174002377
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhang, Y. Puddephatt, R.
Chemistry of Materials, 11, 148-148 (1999)
資料
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。