Merck
372137
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidene-bis(4,6-di-tert-butylphenol)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH{C6H2[C(CH3)3]2OH}2
CAS番号:
分子量:
438.69
Beilstein:
4720936
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES記法
CC(c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc(cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46O2/c1-18(21-14-19(27(2,3)4)16-23(25(21)31)29(8,9)10)22-15-20(28(5,6)7)17-24(26(22)32)30(11,12)13/h14-18,31-32H,1-13H3
InChI Key
DXCHWXWXYPEZKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Antioxidant
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
372137-1KG:
372137-250G:
372137-BULK:
372137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)