Merck
370614
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
192.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
108 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
InChI Key
ZLSOZAOCYJDPKX-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol is an organic building block.
アプリケーション
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370614-VAR:
370614-5G:
370614-1G:
370614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)