Merck
369322
Sigma-Aldrich
2-Picoline-d7
97 atom % D
別名:
α-Picoline-d7, 2-Methylpyridine-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D7N
CAS番号:
分子量:
100.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChI Key
BSKHPKMHTQYZBB-AAYPNNLASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
369322-VAR:
369322-1G:
369322-BULK:
369322-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)