Merck
368962
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-dimethyldisilane
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl4SiSi(CH3)2
CAS番号:
分子量:
228.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0.88 psi ( 20 °C)
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
密度
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl4Si2/c1-7(3,4)8(2,5)6/h1-2H3
InChI Key
JTBAMRDUGCDKMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
368962-VAR:
368962-25G:
368962-1G:
368962-5G:
368962-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)