Merck
252867
Sigma-Aldrich
2-(ベンジルオキシ)エタノール
98%
別名:
エチレングリコールモノベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
152.19
Beilstein:
2043566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2
InChI Key
CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(ベンジルオキシ)エタノールは次のように使用されています。
  • 2,6-ジアミノプリンの9-(2-ヒドロキシエチル)結合合成
  • メタクリロイルクロリドとのエステル化によるベンジルオキシエチルメタクリレートモノマーの合成
  • アルコールを用いた活性メチレン化合物の塩基フリーのイリジウム触媒による直接アルキル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252867-5G:
252867-1G:
252867-VAR:
252867-BULK:
252867-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A structure-based library approach to kinase inhibitors.
Norman TC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(31), 7430-7431 (1996)
Masao Morita et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (27), 2850-2852 (2007-07-05)
Base-free catalytic alpha-alkylation of active methylene compounds with primary alcohols was successfully achieved using an [IrCl(cod)](2) complex in the presence of PPh(3) to afford the corresponding saturated alpha-alkylated products in good yields.
Poly (benzyloxy ethyl methacrylate): preparation by free radical polymerization and by group transfer polymerization; with subsequent debenzylation to form poly (2-hydroxyethyl methacrylate).
Dyakonov TA, et al.
Eur. Polymer J., 36(9), 1779-1793 (2000)
Ugo Sidoli et al.
International journal of molecular sciences, 20(24) (2019-12-19)
During the last few decades, wet adhesives have been developed for applications in various fields. Nonetheless, key questions such as the most suitable polymer architecture as well as the most suitable chemical composition remain open. In this article, we investigate
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different