Merck
366390
Sigma-Aldrich
4-プロポキシ安息香酸
98%
別名:
p -Propoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid crystal
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
366390-25G:
366390-5G:
366390-VAR:
366390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)