アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
80 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
InChI Key
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366145-25G:
366145-BULK:
366145-100G:
366145-VAR:
366145-10KG:
アクティブなフィルタ