Merck
365807
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)フェノール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)OH
CAS番号:
分子量:
196.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
密度
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
InChI Key
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365807-5G:
365807-BULK:
365807-1G:
365807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)