Merck
365793
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)CN
CAS番号:
分子量:
205.56
Beilstein:
1912184
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
210-212 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
密度
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H
InChI Key
LCISFYAQKHOWBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthesis of 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, via Sandmeyer reaction of 2-chloro-5-trifluoromethylaniline with copper cyanide/sodium cyanide, is reported.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
365793-BULK:
365793-1G:4548173140384
365793-5G:4548173140391
365793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scale-up and safety evaluation of a Sandmeyer reaction.
Nielsen MA, et al.
Organic Process Research & Development, 8(6), 1059-1064 (2004)