Merck
364231
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine 1-oxide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5ClN4O
CAS番号:
分子量:
160.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
InChI
1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
InChI Key
CFHPTZFRFWGDPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364231-BULK:
364231-5G:
364231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)