Merck
363855
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-ヒドロキシ安息香酸 水和物
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,100
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,100
About This Item
化学式:
HOC6F4CO2H · xH2O
CAS番号:
分子量:
210.08 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
104-107 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
InChI Key
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
363855-1G:
363855-BULK:
363855-5G:
363855-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Yu Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)