Merck
363847
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)F
CAS番号:
分子量:
189.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
密度
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromo-4-fluorotoluene may be used in the preparation of meta-fluoro analog, (tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane, F-TOTP).[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
363847-BULK:
363847-1G:
363847-VAR:
363847-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julien Hitce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(3), 792-799 (2006-10-18)
A novel catalytic system, based on a mixture of palladium acetate and tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane (F-TOTP), has been designed for the intramolecular C--H functionalization of alkane segments. Among other analogues of tris(2-methylphenyl)phosphane (P(o-tol)(3)), F-TOTP was shown to have the optimal metal-bonding properties