Merck
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
別名:
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥26,870
¥26,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥26,870
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS番号:
分子量:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
363561-BULK:
363561-VAR:
363561-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)