Merck
362832
Sigma-Aldrich
(トリメチルシリル)ジアゾメタン 溶液
2.0 M in hexanes
別名:
(ジアゾメチル)トリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCHN2
CAS番号:
分子量:
114.22
Beilstein:
1902903
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
2.0 M in hexanes
密度
0.718 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H10N2Si/c1-7(2,3)4-6-5/h4H,1-3H3
InChI Key
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチル化剤である(トリメチルシリル)ジアゾメタンは、一般的にカルボン酸のメチル化に使用されます。また、GC-MS法によるカルボン酸およびポリフェノールの分析のための誘導体化剤としても使用されます。
アプリケーション
メタセシスや環化付加反応などの合成用途
アミノ酸やアザカイノイドを与える位置選択的な双極子環化付加反応
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 向上した代謝安定性および抗菌活性を持つ、天然物マクロライド(-)-A26771Bのマクロラクタム類縁体
  • がん治療に用いるタンパク質キナーゼインヒビターであるアイギアロマイシンD類縁体
  • Michael付加反応を経由するgem-ビスホスホナートを含む非天然型α-アミノ酸誘導体
  • ヒアルロニダーゼ基質候補である、封止した4-メチルウンベリフェリル ヒアルロナン二糖類および四糖類
  • 抗腫瘍浸潤活性を持つマトリックスメタロペプチダーゼ12(MMP12)インヒビターであるスティクタミドA~C
  • クロスメタセシス手法を経由するエンドセリン変換酵素(ECE)インヒビターのWS 75624AおよびWS 75624B
  • 抗炎症薬であるent-カウレン誘導体
  • スピンドル組織化チェックポイントの活性化を経由して作用する、強力な抗腫瘍薬であるデスモスデュモチンC類縁体
  • p53インヒビター候補であるイミダゾロ[2,1-b]ベンゾチアゾール誘導体
調製ノート
ビニルケテンとの[4+1]環化反応による置換シクロペンテノンの合成
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
362832-25ML:4548173139999
362832-2.5L:4548173139982
362832-25L:4548173262116
362832-PZ:
362832-BULK:
362832-500ML:4548173290201
362832-5ML:4548173140001
362832-100ML-CB:
362832-VAR:
362832-100ML:4548173139975
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of catechins and condensed tannins by thermally assisted hydrolysis/methylation-GC/MS and by a novel two step methylation
Shadkami F, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 85(1-2), 54-65 (2009)
Journal of Organometallic Chemistry, 476, C27-C27 (1994)
Boon-Hooi Tan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 45(45), 4703-4705 (2006-11-17)
Hexagonal columnar liquid-crystalline phases are induced for a new fan-shaped spiropyran compound as the result of an acidichromism effect of spiro-merocyanine isomerisation through protonation upon incorporation of 4-methylbenzenesulfonic acid.
Trapping of carbamic acid species with (trimethylsilyl) diazomethane
Ito Y and Ushitora H
Tetrahedron, 62(1), 226-235 (2006)
Synlett, 107-107 (1994)