Merck
361968
Sigma-Aldrich
ジエチルアルミニウムクロリド 溶液
1.0 M in heptane
別名:
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2AlCl
CAS番号:
分子量:
120.56
Beilstein:
4123259
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品361968は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in heptane
密度
0.72 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI Key
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
361968-VAR:
361968-100ML:
361968-800ML:
361968-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)