Merck
124303
Sigma-Aldrich
炭酸tert-ブチルフェニル
98%
別名:
1,1-Dimethylethyl phenyl carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, Phenyl tert-butyl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,540
¥9,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,540
About This Item
化学式:
(CH3)3COCOOC6H5
CAS番号:
分子量:
194.23
Beilstein:
2361602
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
bp
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carbonate
phenoxy
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
tert-ブチル炭酸フェニルは、マイクロエマルジョン動電式クロマトグラフィーによるオクタノール-水分配係数の測定に使用されました[1]。また、2-ニトロインドールの合成にも使用されました[2]。α,ω-ジアミンのモノ-Boc保護のための試薬として使用されました[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124303-VAR:
124303-500G:
124303-BULK:
124303-1KG:
124303-100G:
124303-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2-nitroindoles via the Sundberg indole synthesis.
Pelkey ET and Gribble GW.
Tetrahedron Letters, 38(32), 5603-5606 (1997)
Jesper Østergaard et al.
Electrophoresis, 24(6), 1038-1046 (2003-03-27)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was assessed as a tool for determination of octanol-water partition coefficients using 34 solutes encompassing 8 carbonate esters. It was confirmed that microemulsions containing 1.44-2.88% w/w SDS, 6.49% w/w 1-butanol, and 0.82% w/w n-heptane constitute a
Organic Syntheses, 84, 209-209 (2007)