Merck
361143
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリブチル
90%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]3P
CAS番号:
分子量:
250.31
Beilstein:
1703866
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
118-125 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOP(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O3P/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tributyl phosphite is an alkylphosphite and is reported to inhibit carboxylesterase activity.
アプリケーション
Tributyl phosphite may be employed as model lubricant additive and its surface chemistry on Fe3O4 in ultrahigh vacuum is investigated.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
361143-250ML:
361143-1L:
361143-5ML:
361143-BULK:
361143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A M Saboori et al.
Chemico-biological interactions, 80(3), 327-338 (1991-01-01)
Human blood monocyte carboxylesterase (CBE) is inhibited by a variety of organophosphorus compounds including arylphosphates and arylphosphites and some alkylphosphites. Triphenyl phosphate and triphenyl phosphite with Ki values of 8 x 10(-9) M and 4.8 x 10(-8) M, respectively, are
Feng Gao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(18), 7557-7568 (2004-08-25)
The surface chemistry of a model lubricant additive, tributyl phosphite (TBPi), is investigated on Fe3O4 in ultrahigh vacuum. A portion of the TBPi desorbs molecularly following adsorption at approximately 200 K, the remainder decomposing either by C-O bond scission to