Merck
360783
Sigma-Aldrich
4,4′-メチレンビス(2,6-ジエチルアニリン)
99%
別名:
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,680
¥6,680
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,680
About This Item
化学式:
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
CAS番号:
分子量:
310.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,680
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
InChI Key
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
360783-BULK:
360783-100G:
360783-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)