アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
130-131 °C/27 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359483-5ML:
359483-VAR:
359483-BULK:
359483-1ML:
アクティブなフィルタ