Merck
359017
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-シクロヘキサントリオール 二水和物
98%
別名:
cis,cis-1,3,5-トリヒドロキシシクロヘキサン, cis-フロログルシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
168.19
Beilstein:
2203732
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
InChI Key
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
359017-5G:
359017-BULK:
359017-VAR:
359017-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)