Merck
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
194.12
Beilstein:
1778576
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
95%
含みます
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)