Merck
357693
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルコハク酸無水物
98%
別名:
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O3
CAS番号:
分子量:
128.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
219-220 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
InChI Key
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
357693-1G:
357693-BULK:
357693-VAR:
357693-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)