Merck
357472
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムナトリウム
technical grade, 90%
別名:
ナトリウム テトラハイドロアクミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAlH4
CAS番号:
分子量:
54.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
反応適合性
reagent type: reductant
SMILES記法
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素貯蔵に用いる反応剤
Sodium aluminum hydride (NaAlH4) can be used as a hydrogen storage material with a hydrogen content of 5.6%. It can be doped with titanium (Ti) for further use in reversible hydrogen storage.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
357472-100G:
357472-BULK:
357472-VAR:
357472-500G:
357472-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M. Ismail, et al.,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 9045-9050 (2011)
T. Ono, et al.,
J. Alloy Compounds, 506, 297-301 (2010)
Gugelchuk M
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Effect of graphite as a co-dopant on the dehydrogenation and hydrogenation kinetics of Ti-doped sodium aluminum hydride
Wang J, et al.
Journal of alloys and compounds, 395(1-2), 252-262 (2005)
X-ray absorption study of Ti-activated sodium aluminum hydride
Graetz J, et al.
Applied Physics Letters, 85(3), 500-502 (2004)