Merck
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-テトラクロロトルエン
technical, ≥95% (GC)
別名:
1,3-ジクロロ-2-ジクロロメチルベンゼン, 2,6-ジクロロベンザルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4Cl4
CAS番号:
分子量:
229.92
Beilstein:
908809
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥95% (GC)
屈折率
n20/D 1.588
bp
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
InChI Key
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
アプリケーション
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
35246-100ML:
35246-VAR:
35246-500ML:
35246-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)