Merck
349992
Sigma-Aldrich
2-アミノベンジルシアニド
97%
別名:
2-アミノフェニルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
132.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
InChI Key
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
349992-BULK:
349992-250MG:4548173138855
349992-VAR:
349992-1G:4548173138848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)