Merck
349593
Sigma-Aldrich
6-Fluoroindole
98%
別名:
NSC 520436
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,500
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FN
CAS番号:
分子量:
135.14
Beilstein:
112192
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
72-76 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI Key
YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-Fluoroindole is a halogen substituted indole. Experimental ionization potential of 6-fluoroindole has been evaluated.[1] Preparation of 6-fluoroindole via nitration of indoline has been reported.[2]
アプリケーション
  • 抗がん免疫調節薬候補である、トリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジル-エテニル-インドール類の合成に用いる反応剤[3]
  • 抗菌薬の合成に用いる反応剤[4]
  • 抗真菌薬の合成に用いる反応剤[5]
  • 糖尿病での高血糖治療に用いる、ナトリウム依存性グルコースコトランスポーター2(SGLT2)インヒビターの合成に用いる反応剤[6]
  • 強力な選択的セロトニン再取り込みインヒビターの合成に用いる反応剤[7][8]
  • HIV-1付着インヒビターの合成に用いる反応剤[9]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
349593-250MG:
349593-BULK:
349593-5G:
349593-1G:
349593-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 5-and 6-Halogenoindoles from Indoline
Ikan R, et al.
Israel J. Chem., 2(2), 37-42 (1964)
Journal of Medicinal Chemistry, 36, 2242-2242 (1993)
S Jimmy Budiardjo et al.
ACS synthetic biology, 5(12), 1475-1484 (2016-07-09)
Chemical biology has long sought to build protein switches for use in molecular diagnostics, imaging, and synthetic biology. The overarching challenge for any type of engineered protein switch is the ability to respond in a selective and predictable manner that
Na, Y. M.
Bull. Korean Chem. Soc., 31, 3467-3467 (2010)
G S Sheppard et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(13), 2011-2032 (1994-06-24)
(2RS,4R)-3-(2-(3-Pyridinyl)thiazolidin-4-oyl)indoles represent a new class of potent, orally active antagonists of platelet activating factor (PAF). The compounds were prepared by acylation of the magnesium or zinc salts of substituted indoles with (2RS,4R)-2-(3-pyridinyl)-3-(tert-butoxycarbonyl)thiazolidin-4-oyl chloride. The 3-acylindole moiety functions as a hydrolytically