Merck
349585
Sigma-Aldrich
Benzoylferrocene
≥98%
別名:
NSC 54800, フェレセノフェノン, フェロセニル フェニル ケトン, フェロセニル(フェニル)メタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14FeO
CAS番号:
分子量:
290.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H9O.C5H5.Fe/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;/h1-9H;1-5H;
InChI Key
JJHHJZCYDPLHIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • フェロセン類の脱プロトン的メタル化
  • 酸化化学
  • フェロセニルケトンの還元
  • C-フェロセニル置換ホスファアルケンの重合
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 面性キラルトリフェロセニルメタン誘導体
  • 不斉移動水素化を経由するキラルフェロセニルアルコール
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
349585-1G:
349585-1KG:
349585-25KG:
349585-VAR:
349585-10G:
349585-BULK:
349585-100G:
349585-25G:
349585-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong Leng Kelvin Tan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(48), 10871-10881 (2009-12-22)
A series of compounds is described in which one of the ethyl groups in diethylstilbestrol has been replaced by a ferrocenyl substituent. Only those derivatives incorporating phenol moieties underwent isomerisation from the Z to the E form, and some of
Kevin J T Noonan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 35(35), 3658-3660 (2007-08-31)
The addition polymerization of a ferrocenyl-substituted P[double bond]C bond leads to new redox-active polymers with functional ferrocene and phosphine moieties.
Gandrath Dayaker et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(16), 2862-2864 (2010-04-07)
A mixed lithium-cadmium amide and a combination of lithium and zinc amides were reacted with a range of ferrocenes; deprotonative mono- or dimetallation in general occurred chemoselectively at room temperature, as evidenced by subsequent quenching with iodine.
J. R. Garabatos-Perera and H. Butenschoen,
Journal of Organometallic Chemistry, 694, 2047-2052 (2009)
H. Zhang and Z. Bian,
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 5687-5689 (2007)