アッセイ
96%
mp
152-158 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1c(Cl)ccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO4/c8-3-1-2-4(10(13)14)6(9)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
PCIHIUCCINHORT-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
348899-BULK:
348899-5G:
348899-1G:
348899-VAR:
アクティブなフィルタ