アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
131 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI Key
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333646-5G:
333646-BULK:
333646-1G:
333646-VAR:
333646-25G:
アクティブなフィルタ