Merck
348317
Sigma-Aldrich
4-メチルフタル酸無水物
95%
別名:
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O3
CAS番号:
分子量:
162.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
製品348317は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
95%
bp
295 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI Key
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
348317-100G:
348317-BULK:
348317-25G:
348317-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)