Merck
348139
Sigma-Aldrich
1-Chloropinacolone
95%
別名:
1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOCH2Cl
CAS番号:
分子量:
134.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI Key
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
348139-25G:
348139-BULK:
348139-1KG:
348139-100G:
348139-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Gas chromatographic determination of monochloropinacoline in the air, water and biological materials].
Kh T Asilbekova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 61-62 (1992-01-01)