Merck
348112
Sigma-Aldrich
トリエチルビニルシラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHSi(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
142.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
密度
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
InChI Key
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348112-VAR:
348112-BULK:
348112-5G:
348112-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)