Merck
347949
Sigma-Aldrich
3-シアノインドール
98%
別名:
3-インドールカルボニトリル, NSC 24935
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6N2
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
179-182 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H
InChI Key
CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Cyanoindole undergoes regiospecific bromination to afford 6-bromo-3-cyanoindole.[1] 3-Cyanoindole is formed during the flash vacuum thermolysis (FVT) of 3-azidoquinoline.[2]
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗がん免疫調節薬候補であるトリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジルエテニルインドール類
  • 抗腫瘍活性を持つRNAポリメラーゼIIのC末端ドメインのインヒビター
  • 4位置換β-ラクタム
  • 生物活性インドール類
  • グリコーゲンシンターゼキナーゼ3β(GSK-3)インヒビター
  • HIV-1インテグラーゼインヒビター
  • イノシンモノリン酸デヒドロゲナーゼ(IMPDH)インヒビターであるインドールフラグメント
  • アジリジノミトセン骨格
  • 抗ウイルス薬候補
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 中員環合成法での応用に関連する分子内酸化的C-Hカップリング反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
347949-1G:4548173138688
347949-BULK:
347949-VAR:
347949-5G:4548173138695
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Y Miyake et al.
Organic letters, 2(14), 2121-2123 (2000-07-13)
[reaction: see text] A concise synthesis of topsentin A (R(1) = R(2) = H) and nortopsentins B (R(1) = Br, R(2) = H) and D (R(1) = R(2) = H) is described from oxotryptamine 5 via reduction of acyl cyanide
Interconversion of Nitrenes, Carbenes, and Nitrile Ylides by Ring Expansion, Ring Opening, Ring Contraction, and Ring Closure: 3-Quinolylnitrene, 2-Quinoxalylcarbene, and 3-Quinolylcarbene.
Kvaskoff D, et al.
Australian Journal of Chemistry, 62(3), 275-286 (2009)