Merck
347493
Sigma-Aldrich
(トリメチルシリル)メタクリラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,100
100 G
¥37,900
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,100
100 G
¥37,900
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
158.27
Beilstein:
1924212
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
500 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI Key
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
保護されたメタクリラ-トモノマ-で、その後の重合で保護基ははずれます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
347493-100G:
347493-VAR:
347493-BULK:
347493-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D S Spencer et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119691-119691 (2020-07-30)
Cationic polymers have garnered significant interest for their utility in intracellular drug delivery and gene therapy. However, due to their associated toxicities, novel synthesis approaches must be explored to develop materials that are biocompatible. The novel library of nanoparticles synthesized