Merck
347442
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 glycol
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCD2CD2OH
CAS番号:
分子量:
66.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品347442は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
詳細
Ethylene-d4 glycol is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
アプリケーション
Ethylene-d4 glycol may be used as one of the starting material in the preparation of perdeuterated ethylenediaminetetraacetate tetraanion (EDTA-d124-) for use in the spectroscopic analysis of cadmium-EDTA complex.[1]
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347442-VAR:
347442-1G:
347442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)