Merck
347175
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalimidomalonate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO6
CAS番号:
分子量:
305.28
Beilstein:
303845
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
73-76 °C (lit.)
官能基
ester
imide
SMILES記法
CCOC(=O)C(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SZNGBHWKVWEBKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethyl phthalimidomalonate is an N-malonic ester substituted pthalimide. UV spectra of diethyl phthalimidomalonate has been determined from pH 1 to 12.8.
アプリケーション
Diethyl phthalimidomalonate (diethyl 2-phthalimidomalonate) may be employed as suitable neutral carrier in the new poly(vinyl chloride) membrane sensor, for the determination of Cr3+ ions in sample solutions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
347175-5G:
347175-BULK:
347175-25G:
347175-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potentiometric detection of Cr 3+ ions in solution by a chromium (III) electrochemical sensor based on diethyl 2-phthalimidomalonate doped in polymeric membrane.
Zamani HA and Sahebnasagh S.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 3708-3720 (2013)
Evidence for nc. far.. pi.* transition in N-malonic esters of heterocyclic compounds.
Nnadi JC and Wang SY.
Journal of the American Chemical Society, 92(14), 4421-4425 (1970)