Merck
673684
Sigma-Aldrich
Ethyl phthalimidomalonate-2-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC14H1515NO6
CAS番号:
分子量:
307.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
68 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCOC(=O)[13CH]([15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3/i11+1,16+1
InChI Key
SZNGBHWKVWEBKW-YLIPXWKESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673684-VAR:
673684-BULK:
試験成績書(COA)