Merck
346101
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(F)COCl
CAS番号:
分子量:
227.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
346101-1G:
346101-VAR:
346101-250MG:
346101-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)