Merck
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4BRb
CAS番号:
分子量:
404.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI Key
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
π-様式およびσ-様式を持つアルカリ金属とのπ(アレーン)相互作用の研究に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
345679-1G:
345679-10G:
345679-VAR:
345679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)