Merck
344915
Sigma-Aldrich
Aluminum metaphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(PO3)3
CAS番号:
分子量:
263.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
製品344915は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
powder
密度
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
InChI Key
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
344915-VAR:
344915-25KG:
344915-500G:
344915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)