Merck
344265
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-フルオロベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
155.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
64-66 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChI Key
PGKPNNMOFHNZJX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile may be used in the preparation of 2-chloro-3,4-diaminobenzonitrile.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
344265-1G:4548173138138
344265-5G:4548173138145
344265-VAR:
344265-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard L Mackman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 2019-2022 (2002-07-13)
The development of potent and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitors based on the lead molecule 2-(2-hydroxy-3-ethoxyphenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamidine (3a) is described.