アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
82 °C/60 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H
InChI Key
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
342157-VAR:
342157-BULK:
342157-100MG:
342157-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック