Merck
342076
Sigma-Aldrich
3,5,6-トリクロロサリチル酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Cl3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
241.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
209-211 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
InChI Key
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
342076-BULK:
342076-25G:
342076-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)