Merck
341363
Sigma-Aldrich
(1R,2S,5R)-(+)-5-メチル-2-(1-メチル-1-フェニルエチル)シクロヘキシルクロロアセタート
99%
別名:
(+)-8-フェニルメチルクロロアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25ClO2
CAS番号:
分子量:
308.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +22°, c = 1.2 in carbon tetrachloride
mp
82-84 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
phenyl
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](C1)OC(=O)CCl)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H25ClO2/c1-13-9-10-15(16(11-13)21-17(20)12-19)18(2,3)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13,15-16H,9-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-/m1/s1
InChI Key
GYWWQECFQIGECM-FVQBIDKESA-N
アプリケーション
(1R,2S,5R)-(+)-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl)cyclohexyl chloroacetate may be used in the synthesis of (-)-8-phenyl­menthol[1][2], (+)-8-phenylmenthyl isocyanoacetate[3] and (+)-cularine.[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
341363-250MG:
341363-VAR:
341363-1G:
341363-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diastereoselective synthesis of cularine alkaloids via enium ions and an easy entry to isoquinolines by aza-Wittig electrocyclic ring closure.
Rodrigues JAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(9), 2920-2928 (2004)
A diastereoselective radical cyclisation approach to pyroglutamates.
Goodall K and Parsons AF.
Tetrahedron Letters, 38(3), 491-494 (1997)
An efficient synthesis of (+)-8-phenylmenthyl isocyanoacetate.
Solladie-Cavallo A and Quazzotti S.
Tetrahedron Asymmetry, 3(1), 39-42 (1992)
1R, 2S, 5R)-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl) cyclohexyl chloroacetate.
Sieder F, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(6), o2291-o2292 (2006)