Merck
340995
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
technical grade, 90%
別名:
Phosphonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CH2O)2P(O)H
CAS番号:
分子量:
246.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
43-44 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)CO[PH](=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F6O3P/c5-3(6,7)1-12-14(11)13-2-4(8,9)10/h14H,1-2H2
InChI Key
NYQKUVUXMIHXEA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite was used in the synthesis of bis(2,2,2-trifluoroethyl phosphorochloridate.[1] It was also employed as reagent for the synthesis of mono- and diesters of phosphorous acid.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340995-BULK:
340995-5G:
340995-VAR:
340995-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Bis [2, 2, 2-trifluoroethyl] phosphite, a new reagent for synthesizing mono-and diesters of phosphorous acid.
Gibbs DE and Larsen C.
Synthesis, 5, 410-413 (1984)
Improved synthesis of bis (2, 2, 2-trifluoroethyl) phosphorochloridate.
Bowman RA, et al.
Organic Prep. and Proc. Int., 31(2), 230-231 (1999)