Merck
34070
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2,4-dibromobutyrate
technical, ≥85% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14Br2O2
CAS番号:
分子量:
302.00
Beilstein:
4660530
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品34070は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
フォーム
liquid
密度
1.562 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C8H14Br2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6(10)4-5-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
IELBUWARMJVXDU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
tert-Butyl 2,4-dibromobutyrate was employed as building block in reaction with primary amines to yield azetidine-2-carboxylates.[1][2][3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
34070-50ML-F:
34070-BULK-F:
34070-10ML-F:
34070-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2997-2997 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2991-2991 (1981)
H.H. Wassermann et al.
Tetrahedron Letters, 1089-1089 (1979)
Tingting Shi et al.
Oncology reports, 44(2), 457-468 (2020-07-07)
Aspirin, a nonsteroidal anti‑inflammatory drug (NSAID), is known to inhibit cell proliferation in a variety of cancers. However, the underlying mechanism of this inhibition remains unknown. We investigated the effects of aspirin on hepatocellular carcinoma (HCC) cells using in vitro and