Merck
340286
Sigma-Aldrich
ジメチルメチルマロナート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
146.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
InChI Key
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340286-VAR:
340286-5ML:
340286-500ML:
340286-BULK:
340286-100ML:
340286-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Patil NT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)