Merck
339911
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid
98%
別名:
3-Isopropyl-6-methylsalicylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
194.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
127-129 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)9(10(8)12)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
FNWNGQGTFICQJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is also referred as o-thymotic acid. Analgesic and antistress evaluation of o-thymotic acid in rat has been reported.
アプリケーション
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is suitable for nuclear reactor applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339911-10G:
339911-BULK:
339911-VAR:
339911-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analgesic and anti-inflammatory evaluation of thymotic acid and certain homologs.
F J Marozzi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(6), 989-994 (1968-06-01)
Structure of the tri-o-thymotide-ethyl methyl sulfoxide (2: 1) clathrate. Crystallographic estimation of the enantioselectivity.
Allemand J and Gerdil R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 38(8), 2312-2315 (1982)