アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4787 (lit.)
密度
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
InChI Key
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339563-5G:
339563-1G:
339563-VAR:
339563-BULK:
アクティブなフィルタ